5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR345716-1G
APOSOR345716-1GEA 186 EUR
APOSOR345716-1G
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
Formel: C₅H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 205.009 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18427081
CAS-Nummer: 4722-76-3