2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345718-1G
APOSOR345718-1GEA
351
EUR
APOSOR345718-1G
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine
Formel:
C₇H₉ClN₂ Molecular Weight: 156,613 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864267 CAS-Nummer: 74502-83-3 |