1,2-Thiazinan-3-one 1,1-dioxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3458-100MG
APOSOR3458-100MGEA 63.8 EUR
APOSOR3458-100MG
1,2-Thiazinan-3-one 1,1-dioxide 97%
1,2-Thiazinan-3-one 1,1-dioxide
Formel: C₄H₇NO₃S
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689509
CAS-Nummer: 913836-20-1