Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346022-1G
APOSOR346022-1GEA
0
EUR
APOSOR346022-1G
Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate
Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate
Formel:
C₁₅H₁₁ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315278 CAS-Nummer: 303146-96-5 |