Ethyl-5-(tert-butyloxycarbonylaminomethyl)[1,3,4]oxadiazole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
OR346028-1G
APOSOR346028-1GEA
0
EUR
APOSOR346028-1G
Ethyl-5-(tert-butyloxycarbonylaminomethyl)[1,3,4]oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl-5-(tert-butyloxycarbonylaminomethyl)[1,3,4]oxadiazole-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₅ Molecular Weight: 271,28 g/mol Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568221 CAS-Nummer: 164029-51-0 |