5,7-Dibromo-1,3-dihydroindol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR346030-1G
APOSOR346030-1GEA
0
EUR
APOSOR346030-1G
5,7-Dibromo-1,3-dihydroindol-2-one
5,7-Dibromo-1,3-dihydroindol-2-one
Formel:
C₈H₅Br₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04230619 CAS-Nummer: 23872-19-7 |