Ethyl 2-Benzylthiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346050-1G
APOSOR346050-1GEA
383
EUR
APOSOR346050-1G
Ethyl 2-Benzylthiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-Benzylthiazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂S Molecular Weight: 247,313 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02102511 CAS-Nummer: 83553-49-5 |