2-(2-Bromophenyl)thioacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR346052-1G
APOSOR346052-1GEA
0
EUR
APOSOR346052-1G
2-(2-Bromophenyl)thioacetamide
2-(2-Bromophenyl)thioacetamide
Formel:
C₈H₈BrNS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09816252 CAS-Nummer: 103317-32-4 |