Ethyl 5-(2-bromoacetyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346063-1G
APOSOR346063-1GEA
0
EUR
APOSOR346063-1G
Ethyl 5-(2-bromoacetyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(2-bromoacetyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₁₀BrNO₄ Molecular Weight: 276,084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052381 CAS-Nummer: 129663-20-3 |