2-Phenylacetamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346070-5G
APOSOR346070-5GEA
139
EUR
APOSOR346070-5G
2-Phenylacetamidoxime
2-Phenylacetamidoxime
Formel:
C₈H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019953 CAS-Nummer: 19227-11-3 |