2-(4-Bromophenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromophenyl)-N-hydroxyacetimidamide, 2-(4-Bromophenyl)acetamidoxime
OR346071-1G
APOSOR346071-1GEA
0
EUR
APOSOR346071-1G
2-(4-Bromophenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
2-(4-Bromophenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
Formel:
C₈H₉BrN₂O Molecular Weight: 229,077 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662829 CAS-Nummer: 422560-40-5 |