2-Benzyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346077-1G
APOSOR346077-1GEA 0 EUR
APOSOR346077-1G
2-Benzyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-Benzyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07643224
CAS-Nummer: 876715-98-9