[2-(2-Bromobenzyl)thiazol-4-ylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346078-1G
APOSOR346078-1GEA
0
EUR
APOSOR346078-1G
[2-(2-Bromobenzyl)thiazol-4-ylacetic acid
[2-(2-Bromobenzyl)thiazol-4-ylacetic acid
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568321 CAS-Nummer: 1053656-88-4 |