5-Chloromethyl-2-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346083-1G
APOSOR346083-1GEA
0
EUR
APOSOR346083-1G
5-Chloromethyl-2-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole
5-Chloromethyl-2-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 227,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568334 CAS-Nummer: 1053657-20-7 |