2-(5-Chloromethyl-1H-imidazol-2-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346084-1G
APOSOR346084-1GEA
0
EUR
APOSOR346084-1G
2-(5-Chloromethyl-1H-imidazol-2-yl)pyridine
2-(5-Chloromethyl-1H-imidazol-2-yl)pyridine
Formel:
C₉H₈ClN₃ Molecular Weight: 193,633 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568335 CAS-Nummer: 1053657-25-2 |