Ethyl-5-acetyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346086-1G
APOSOR346086-1GEA
0
EUR
APOSOR346086-1G
Ethyl-5-acetyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-5-acetyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁NO₃S Molecular Weight: 213,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173821 CAS-Nummer: 175277-29-9 |