Ethyl-5-bromomethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346091-1G
APOSOR346091-1GEA
0
EUR
APOSOR346091-1G
Ethyl-5-bromomethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-bromomethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀BrNO₃ Molecular Weight: 248,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568349 CAS-Nummer: 159770-26-0 |