Ethyl-5-formyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346092-1G
APOSOR346092-1GEA
0
EUR
APOSOR346092-1G
Ethyl-5-formyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-formyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₉NO₄ Molecular Weight: 183,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568350 CAS-Nummer: 129663-12-3 |