2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346099-500MG
APOSOR346099-500MGEA 0 EUR
APOSOR346099-500MG
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Molecular Weight: 173,22 g/mol
Schmelzpunkt: 59…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052424
CAS-Nummer: 87488-80-0