5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346101-1G
OR346101-5G
OR346101-10G
APOSOR346101-1GEA
0
EUR
APOSOR346101-1G
APOSOR346101-5G
APOSOR346101-10G
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formel:
C₈H₆BrClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457491 CAS-Nummer: 1740-88-1 |