3-(4-Bromophenyl)-5-chloro[1,2,4]thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346103-1G
APOSOR346103-1GEA 0 EUR
APOSOR346103-1G
3-(4-Bromophenyl)-5-chloro[1,2,4]thiadiazole
3-(4-Bromophenyl)-5-chloro[1,2,4]thiadiazole
Formel: C₈H₄BrClN₂S
Molecular Weight: 275,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052445
CAS-Nummer: 191919-26-3