4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-Methylindole-2-carboxylate
OR346108-500MG
APOSOR346108-500MGEA
0
EUR
APOSOR346108-500MG
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,22 g/mol Schmelzpunkt: 117…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04966966 CAS-Nummer: 136831-13-5 |