2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyridine
OR346119-5G
APOSOR346119-5GEA
105
EUR
APOSOR346119-5G
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162.017 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835107 CAS-Nummer: 89581-84-0 UN: 3261 ADR: 8 III |