6-Acetyl-2-mercaptonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR346127-1G
APOSOR346127-1GEA
0
EUR
APOSOR346127-1G
6-Acetyl-2-mercaptonicotinonitrile
6-Acetyl-2-mercaptonicotinonitrile
Formel:
C₈H₆N₂OS Molecular Weight: 178,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204161 CAS-Nummer: 175277-42-6 |