3-Chloro-5-iodopyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-5-iodo-pyridin-2-ol
OR346132-1G
APOSOR346132-1GEA
0
EUR
APOSOR346132-1G
3-Chloro-5-iodopyridin-2-ol
3-Chloro-5-iodopyridin-2-ol
Formel:
C₅H₃ClINO Molecular Weight: 255,44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11227187 CAS-Nummer: 97966-02-4 |