6-Bromomethyl-nicotinic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
OR346134-250MG
APOSOR346134-250MGEA
39.3
EUR
APOSOR346134-250MG
6-Bromomethyl-nicotinic acid methyl ester
6-Bromomethyl-nicotinic acid methyl ester
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Molecular Weight: 230.07 g/mol Schmelzpunkt: 72…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10566280 CAS-Nummer: 131803-48-0 |