3-Bromo-2-oxobutyric acid methyl ester, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR346137-1G
APOSOR346137-1GEA 192 EUR
APOSOR346137-1G
3-Bromo-2-oxobutyric acid methyl ester, technische Qualität
3-Bromo-2-oxobutyric acid methyl ester
Formel: C₅H₇BrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227208
CAS-Nummer: 34329-73-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR