3-Methyl-isothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346143-1G
APOSOR346143-1GEA 607 EUR
APOSOR346143-1G
3-Methyl-isothiazole
3-Methyl-isothiazole
Formel: C₄H₅NS
Molecular Weight: 99,154 g/mol
Siedepunkt: 130…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955579
CAS-Nummer: 693-92-5
UN: 1993
ADR: 3,III