5-Chloro-3-p-tolyl-[1,2,4]thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346147-1G
APOSOR346147-1GEA
0
EUR
APOSOR346147-1G
5-Chloro-3-p-tolyl-[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-p-tolyl-[1,2,4]thiadiazole
Formel:
C₉H₇ClN₂S Molecular Weight: 210,683 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11227244 CAS-Nummer: 221038-01-3 |