3-Amino-4-methyl-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346155-1G
APOSOR346155-1GEA
0
EUR
APOSOR346155-1G
3-Amino-4-methyl-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester
3-Amino-4-methyl-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845694 CAS-Nummer: 181284-94-6 |