1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346165-1G
OR346165-500MG
APOSOR346165-1GEA
0
EUR
APOSOR346165-1G
APOSOR346165-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 250.69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09741134 CAS-Nummer: 113808-87-0 |