6-tert-Butyl-nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR346171-1G
APOSOR346171-1GEA
0
EUR
APOSOR346171-1G
6-tert-Butyl-nicotinonitrile
6-tert-Butyl-nicotinonitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845758 CAS-Nummer: 56029-45-9 |