1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dimethyl 1-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
OR346173-5G
APOSOR346173-5GEA
101
EUR
APOSOR346173-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443806 CAS-Nummer: 33146-99-5 |