6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR346188-1G
APOSOR346188-1GEA
0
EUR
APOSOR346188-1G
6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₉H₅BrOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834665 CAS-Nummer: 19075-45-7 |