2,2-Dimethyl-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346192-1G
APOSOR346192-1GEA 0 EUR
APOSOR346192-1G
2,2-Dimethyl-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazine
2,2-Dimethyl-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazine
Formel: C₁₀H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878805
CAS-Nummer: 5226-51-7