Isopropylsulphamoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR346199-1G
OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA
0
EUR
APOSOR346199-1G
APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Formel:
C₃H₈ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09753748 CAS-Nummer: 26118-67-2 UN: 3265 ADR: 8,II |