(E)-3-Bromo-2-tert-butoxycarbonylaminobut-2-enoic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346210-1G
APOSOR346210-1GEA 0 EUR
APOSOR346210-1G
(E)-3-Bromo-2-tert-butoxycarbonylaminobut-2-enoic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-tert-butoxycarbonylaminobut-2-enoic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₆BrNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15142811
CAS-Nummer: 475288-42-7