5-Phenylisoxazole-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346228-1G
APOSOR346228-1GEA
0
EUR
APOSOR346228-1G
5-Phenylisoxazole-3-carbonyl chloride
5-Phenylisoxazole-3-carbonyl chloride
Formel:
C₁₀H₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772806 CAS-Nummer: 78189-50-1 |