5-Chloro-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346247-500MG
APOSOR346247-500MGEA 0 EUR
APOSOR346247-500MG
5-Chloro-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-Chloro-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₈H₅ClN₂O
Molecular Weight: 180,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09971531
CAS-Nummer: 827-44-1