1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346249-1G OR346249-500MG
APOSOR346249-1GEA 353 EUR
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₅ClO₃S
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974038
CAS-Nummer: 17070-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II