2-Methylpropanethioamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR346256-1G
APOSOR346256-1GEA
0
EUR
APOSOR346256-1G
2-Methylpropanethioamide
2-Methylpropanethioamide
Formel:
C₄H₉NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369538 CAS-Nummer: 13515-65-6 |