5-(5-Bromopyridin-2-yl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346260-1G
APOSOR346260-1GEA
0
EUR
APOSOR346260-1G
5-(5-Bromopyridin-2-yl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
5-(5-Bromopyridin-2-yl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇BrN₂O₃ Molecular Weight: 283,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384844 CAS-Nummer: 1299607-70-7 |