4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid hydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR346266-1G
APOSOR346266-1GEA 265 EUR
APOSOR346266-1G
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid hydrazide
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid hydrazide
Formel: C₇H₇N₃OS
Molecular Weight: 181,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04208027
CAS-Nummer: 119448-43-0