3-(5-Methyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346268-1G
APOSOR346268-1GEA
0
EUR
APOSOR346268-1G
3-(5-Methyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)phenylamine
3-(5-Methyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)phenylamine
Formel:
C₉H₉N₃O Molecular Weight: 175,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052289 CAS-Nummer: 122733-40-8 |