3-(6-Methylpyridin-2-yl)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR346269-1G
APOSOR346269-1GEA
0
EUR
APOSOR346269-1G
3-(6-Methylpyridin-2-yl)propan-1-ol
3-(6-Methylpyridin-2-yl)propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012344 CAS-Nummer: 61744-43-2 |