(2E,4E)-2-Cyano-5-phenyl-penta-2,4-dienoic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346272-1G
APOSOR346272-1GEA 0 EUR
APOSOR346272-1G
(2E,4E)-2-Cyano-5-phenyl-penta-2,4-dienoic acid methyl ester
(2E,4E)-2-Cyano-5-phenyl-penta-2,4-dienoic acid methyl ester
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00999317
CAS-Nummer: 41109-94-8