(E)-1-Dimethylamino-4,4-dimethoxy-pent-1-en-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR346274-1G
APOSOR346274-1GEA
0
EUR
APOSOR346274-1G
(E)-1-Dimethylamino-4,4-dimethoxy-pent-1-en-3-one
(E)-1-Dimethylamino-4,4-dimethoxy-pent-1-en-3-one
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384851 CAS-Nummer: 106157-94-2 |