5-Thien-3-ylcyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR346279-1G
APOSOR346279-1GEA
0
EUR
APOSOR346279-1G
5-Thien-3-ylcyclohexane-1,3-dione
5-Thien-3-ylcyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₀H₁₀O₂S Molecular Weight: 194,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827893 CAS-Nummer: 239132-57-1 |