2-(4-Chloro-phenyl)-acetamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346285-1G
APOSOR346285-1GEA
0
EUR
APOSOR346285-1G
2-(4-Chloro-phenyl)-acetamidine hydrochloride
2-(4-Chloro-phenyl)-acetamidine hydrochloride
Formel:
C₈H₉ClN₂·ClH Molecular Weight: 205,084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06761714 CAS-Nummer: 55154-90-0 |