2-Bromo-4-methyl-benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346286-1G
APOSOR346286-1GEA
0
EUR
APOSOR346286-1G
2-Bromo-4-methyl-benzoyl chloride
2-Bromo-4-methyl-benzoyl chloride
Formel:
C₈H₆BrClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025347 CAS-Nummer: 53456-09-0 |